주요 문서
850190P
Avanti
18:0-20:4 PI(5)P
powder
동의어(들):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩656,502
500 μG
₩2,497,306
₩656,502
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩656,502
500 μG
₩2,497,306
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H90N2O16P2
CAS Number:
Molecular Weight:
1001.17
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩656,502
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg (850190P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850190P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
일반 설명
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a mono-phosphoinositide. It is found in the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the plasma membrane.[1]
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidylinositol 5‐phosphate (PI5P) is a signaling molecule involved in several cell signaling pathways in epithelial cells. It is involved in T-cell signaling.[1] It is also involved in positive regulation of autophagy.[2]
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850190P-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
PI (5) P regulates autophagosome biogenesis
Vicinanza M, et al.
Molecular Cell, 57(2), 219-234 (2015)
An emerging role for PI5P in T cell biology
Nunes J A and Guittard G
Frontiers in immunology, 4, 80-80 (2013)