주요 문서
840532P
Avanti
18:2 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Monogalactosyldilinoleoylglycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩362,964
₩362,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩362,964
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H78O10
Molecular Weight:
779.09
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩362,964
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg (840532P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H78O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-
InChI key
BROOMPUVDPTGEG-RHNBIRJRSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840532P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)