분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (840433P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840433P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H43O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-21(25)29-17-20(32-22(26)14-12-10-8-6-4-2)18-31-33(27,28)30-16-19(24)15-23;/h19-20,23-24H,3-18H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t19?,20-;/m1./s1
InChI key
RMRPSQXPMWXLAU-TVEITMRYSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn