분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (830842P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (830842P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 830842P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
InChI key
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.