810131C
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131C
동의어(들):
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810131C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810131C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131C
농도
1 mg/mL (810131C-1mg)
1 mg/mL (810131C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
- in the microfluidic chip-based technology to demonstrate separation of fluorophore-labeled phospholipids and to monitor enzyme activities of lipid-modifying enzymes[5]
- as a fluorophore for DPPC in fluorescence recovery experiments[6]
- as a substrate to test scramblase activity[7]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.