주요 문서
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
동의어(들):
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩727,045
₩727,045
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩727,045
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C80H156O3
CAS Number:
Molecular Weight:
1166.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩727,045
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bacterial lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)