주요 문서
791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
동의어(들):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩275,674
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩275,674
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H98GdN6O17P
CAS Number:
Molecular Weight:
1255.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.23
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 791274P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
16:0 PE-DTPA (Gd) may be used in the preparation of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic (Gd-DTPA)-loaded mannosylated liposomes.[1]
생화학적/생리학적 작용
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (PE-DTPA) along with Gd-DTPA, an imaging reagent exhibit high molecular relaxivity and enhance spin-lattice" relaxation time (T1WI) contrast for magnetic resonance imaging (MRI).[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791274P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mannose-coated gadolinium liposomes for improved magnetic resonance imaging in acute pancreatitis
Tian B, et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1127-1127 (2017)