주요 문서
791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩541,198
10 MG
₩866,303
₩541,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩541,198
10 MG
₩866,303
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H93CoN2O15
CAS Number:
Molecular Weight:
1057.24
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
₩541,198
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
일반 설명
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (DGS-NTA) is a multivalent cationic lipid.[1]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-5MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lipid gene nanocarriers for the treatment of skin diseases: current state-of-the-art
Bellefroid C, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2019)