780200C
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (780200C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 780200C
농도
10 mg/mL (780200C-25mg)
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of liposomes for conjugation with human immune deficiency virus (HIV-1) envelope glycoprotein trimers[2]
- in the preparation of oligonucleotide-modified vesicles[3]
- in the functionalization of the flat silicon wafers[4]
- in lipid vesicle preparation[5]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.