주요 문서
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩559,062
₩559,062
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩559,062
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H41NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
447.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩559,062
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H41NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-21,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GEFDLAGKQTXZFZ-FCHIASMESA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)