주요 문서
700253P
Avanti
DPH-propionic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩623,718
₩623,718
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩623,718
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O2
Molecular Weight:
304.38
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩623,718
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700253P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)