주요 문서
700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩296,685
₩296,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩296,685
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩296,685
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(C(=O)C3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChI key
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700239P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)