주요 문서
700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩300,339
₩300,339
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩300,339
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40O5
Molecular Weight:
408.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩300,339
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700212P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)