주요 문서
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
동의어(들):
111114
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,297,576
₩1,297,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,297,576
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H37D7O3
CAS Number:
Molecular Weight:
423.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141804
NACRES:
NA.25
₩1,297,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 is a deuterated derivative of the oxysterol 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone. 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid is synthesized from 3β,7α,24 S-trihydroxycholest-5-en-(25 R)26-oic acid ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) in the presence of enzyme 3β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroxycholestenone is also derived by the 7α-hydroxylation of 24S hydroxycholesterol (24S-HC) in the presence of enzyme oxysterol 7-α-hydroxylase 2 (CYP39A1).[1][2]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700120P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null