주요 문서
700102P
Avanti
Dihydro T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,461,397
₩1,461,397
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,461,397
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H44D6O
CAS Number:
Molecular Weight:
420.74
UNSPSC 코드:
41141804
NACRES:
NA.12
₩1,461,397
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg (700102P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-20,22-23,25-26,30H,8-18H2,1-7H3/t20-,22-,23?,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI key
FYHRVINOXYETMN-SWCUYMAQSA-N
일반 설명
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro T-MAS-d6. Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) is a sterol.
생화학적/생리학적 작용
Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) acts as an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700102P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)