Key Documents
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H41O2D7
CAS Number:
Molecular Weight:
411.71
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.12
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code