주요 문서
700009P
Avanti
15-ketocholestane
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3β-hydroxy-5α-cholestane-15-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩372,810
₩372,810
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩372,810
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O2
CAS Number:
Molecular Weight:
402.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩372,810
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
15-ketocholestane is the oxidized derivative of cholesterol[1] and is nonpolar lipid.[2]
애플리케이션
15-ketocholestane has been used as small molecule lipid to generate RAb2E9 recombinant monoclonal (RAb) using phage-library based screening).[3]
생화학적/생리학적 작용
15-ketocholestane is a potential biomarker in multiple sclerosis and Autoimmune Encephalomyelitis (EAE).[3]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700009P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Novel phage display-derived mycolic acid-specific antibodies with potential for tuberculosis diagnosis
Chan CE, et al.
Journal of Lipid Research, 54(10), 2924-2932 (2013)
Antigen microarrays identify unique serum autoantibody signatures in clinical and pathologic subtypes of multiple sclerosis
Quintana FJ, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(48), 18889-18894 (2008)
Generation and characterization of a novel recombinant antibody against 15-ketocholestane isolated by phage-display
Islam MD, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(4), 4937-4948 (2012)