주요 문서
330825L
Avanti
PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩521,000
₩521,000
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩521,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩521,000
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330825L-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)