가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
[4-(3-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-8-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-14-9-12/h1-7,9H,8,13H2
InChI key
FUHDBJVMRRGFTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122736
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20167
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: