가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI key
BHKUQEMAVZWRMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: