주요 문서
APOH316CDE10
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C10H7ClF2O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
JZOPJJRQTLGMIN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-44-difluoro-1-phenylbutane-13-dione
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-44-difluoro-1-phenylbutane-13-dione
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)