주요 문서
APO415184571
Apollo Scientific Ltd
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
bp
-7
mp
85.5
density
1.11
Iupac Name
4,4-dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(2)8-3-5-6(10-5)4-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GEKNCWQQNMEIMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-dimethyl-358-trioxabicyclo510octane
Flash Point
199.8
Boiling point
-7
Melting Point
85.5
density
1.11
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-dimethyl-358-trioxabicyclo510octane
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)