가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-6(8(12)13)10-5-3-1-2-4-11(5)7/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
UHBDEEITGHGHKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: