가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 1H-pyrazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-10-6(9)5-8-4-2-3-7-8/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
WJUHYXHQRFJCBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142890-12-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: