주요 문서
AMBH97F11670
Ambeed, Inc.
6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
6-iodo-2-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-4-5(9)2-3-6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI key
KJIFHCTXFFMUIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848952-39-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848952-39-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)