가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
DKBQOOXGPIRVPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224629-03-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: