가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-5-11-2-3(7)4(12-5)6(8,9)10/h2H,1H3
InChI key
RQYYIRGQYAPFOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: