가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-chloro-6-(1H-imidazol-1-yl)-5-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C7H6ClN5/c8-6-5(9)7(12-3-11-6)13-2-1-10-4-13/h1-4H,9H2
InChI key
KOHVFKGNGGRICG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882770-78-7.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: