가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N-(4-hydroxybutyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-7(10)8-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
InChI key
YBWQZBVPWXXJKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%200
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/44915-40-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/44915-40-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: