주요 문서
AMBH2D6F7048
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-4-3-5(10)7(9(11)12)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
OXYSHPNWRGUQPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)