주요 문서
AMBH2D6F521D
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-5-3-4;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
WEAZZOCWAJWPRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)