주요 문서
Z767727
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
model, HS 7, AC/DC input 115 V AC
동의어(들):
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
ceramic plate
설명
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
특징
CSA approved
model HS 7
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 3487001
파라미터
1-10 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
너비 × 높이 × 깊이
215 mm × 105 mm × 330 mm
플레이트 너비 × 길이
180 mm × 180 mm
교반기 용량
10 L
출력
1000 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)