주요 문서
Z766852
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size M
동의어(들):
disposable glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
(chloroprene gloves)
green
크기
M
설명
ambidexterous
textured fingers
특징
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
포장
pack of 50 ea (boxes of 50)
제조업체/상표
Microflex NEC-288-M
길이
11.8 in. , cuff
두께
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
법적 정보
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)