문서
Z766631
Stainless steel sterilization trays
gauge 20, L × W × D 20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122808
material
stainless steel container
제조업체/상표
Polarware S20064
길이 × 너비 × 깊이
20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
용량
5.25 qt (4.97 L)
게이지
20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tray units can be used for either hot or cold sterilization. Covers feature recessed strap handle for ease and safety in transporting, handling and storing.