주요 문서
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
특징
2/3 Size
제조업체/상표
Polarware 30142
용량
8.8 L
크기
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)