주요 문서
Z765368
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size M
동의어(들):
Microflex Nitrile Gloves, Nitrile Gloves, Ultraform Nitrile Gloves, disposable glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
300 EA
₩52,476
10 X 300 EA
₩503,846
₩52,476
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
300 EA
₩52,476
10 X 300 EA
₩503,846
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
₩52,476
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue nitrile
크기
M
무균
non-sterile
non-sterile
특징
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
포장
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
제조업체/상표
Microflex UF-524-M
길이 × thickness
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The unique soft formulation of Ultraform® fits your hand effortlessly as if it is a second skin. In field tests users wearing Ultraform actually experienced an increase in fine motor task performance compared to a bare hand.
You have to feel how this feels for yourself.
법적 정보
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)