주요 문서
Z763292
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Seal septa, EPDM rubber with PTFE face
pkg of 10 ea
동의어(들):
Sure/seal bottles, Sure/seal septa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pkg of 10 ea
일반 설명
Dimensions: 26.2 mm diameter x 5 mm thick at center x 1.4 mm thick at rim.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)