주요 문서
Z748293
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kugelrohr glassware set
25 mL and 100 mL load and ball-tube flasks with straight tube, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩631,736
₩631,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩631,736
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩631,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
set of 1 pkg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The set contains: two load flasks (25 and 100 mL), two ball tube (receiving) flasks (25 and 100 mL) and a straight tube.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. What are the dimensions of Z748293, Aldrich® Kugelrohr glassware set?
    1 답변
    1. The Aldrich Kugelrohr glassware set, product Z748293, is a 25 mL set-up consisting of a load flask, receiver flask and straight tube.  It has an assembled length of 490 mm, and approximately 195 mm extends from the side of the oven.The 100 mL set-up has an assembled length of 515 mm approximately, and 205 mm extends from the side of the oven.