문서
Z743795
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, reload tower, sterile
동의어(들):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121603
NACRES:
NB.02
무균
sterile
특징
ART 200
reload tower
포장
pkg of 5X960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3551-05-RT
기술
PCR: suitable
크기
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.