주요 문서
Z743252
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩516,128
₩516,128
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩516,128
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩516,128
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
material
metal (insulated with connector M16x1)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8930221
파라미터
50 °C (200 °C)
길이
1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)