주요 문서
Z743250
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 300 mL flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩73,588
₩73,588
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩73,588
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.77
₩73,588
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970607
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 15 spring clips for 300 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)