주요 문서
Z743203
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
universal basic tray for assembling spring clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩582,610
₩582,610
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩582,610
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩582,610
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970630
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Basic stainless steel tray for assembling Erlenmeyer flasks from 25 to 1000 mL, including spring clamps. Arrange springs to hold flasks in preferred arrangement. For use in shaking water bath models SW22, SW23.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)