주요 문서
Z743202
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
spring clamps for use with universal basic tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩127,789
₩127,789
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩127,789
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩127,789
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
제조업체/상표
Julabo 8970631
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spring clamps set for use with basic stainless steel tray Z743203 (8970630). Set includes 12 spring clamps 135 mm long and 5 spring clamps 190 mm long. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)