주요 문서
Z743184
Julabo® bath covers
lift-up transparent cover to fit Pura 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩512,677
₩512,677
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩512,677
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩512,677
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970584
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The hinged cover for use with the PURA 30 water bath reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)