주요 문서
Z742917
CITRANOX® acid detergent, biodegradable
pack of 947 mL
동의어(들):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 X 947 ML
₩493,087
₩493,087
예상 입고일2025년 12월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 X 947 ML
₩493,087
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.34
₩493,087
예상 입고일2025년 12월 18일세부사항
포장
pack of 947 mL
제조업체/상표
Alconox, Inc. 1832
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CITRANOX™ is a phosphate free, concentrated cleaner and metal brightener for high performance removal of metal oxides, scale, salts and inorganic residues in manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing for reliable results and no interfering residues. Ideal for trace metal analysis. USDA authorized. Dilute 2:100. pH 2.5.
법적 정보
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)