주요 문서
Z742873
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 8000-2A, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,669,552
₩2,669,552
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,669,552
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩2,669,552
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
AC/DC 입력
110 - 240 V AC, universal plug set
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern PLS 8000-2A
계량 용량 측정 범위
8000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Kern precision balances offer maximum accuracy for demanding measuring tasks in laboratories, industry and research. With versatile functions, simple operation and robust construction, they are the ideal solution for reliable results in any environment. The PLS series of balances offers a high-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)