주요 문서
Z742782
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 5.2K1, weighing capacity 5200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩112,056
₩112,056
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩112,056
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
₩112,056
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EMB 5.2K1
계량 용량 측정 범위
5200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)