주요 문서
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩194,373
₩194,373
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩194,373
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NC.21
₩194,373
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH100-01
높이
1.25 in.
32 mm
일반 설명
Solid Block. 1.25in/32mm in height
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)