주요 문서
Z742419
Q-Tube gas purging set
12 SS, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,183,548
₩3,183,548
예상 입고일2026년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,183,548
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.51
₩3,183,548
예상 입고일2026년 5월 28일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
파라미터
180 psi max. pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Q-Tube-Purging-12-SS / 100-QT00PG-012SS can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO, CO2, and etc. The set contains all items needed for immediate use.
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)