주요 문서
Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.51
특징
Full size long
제조업체/상표
Polarware 30023
용량
7.9 L
크기
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)